Z282774
Lab spoons
nickel-stainless steel, L 9 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
nickel-stainless steel
envase
pkg of 6 ea
Longitud
9 in.
extremo de la cuchara tamaño
1/2 in. × 1 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)