Documentos clave
Z277940
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
Seleccione un Tamaño
1 EA
$36.780
$36.780
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$36.780
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
$36.780
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments 9/4852
intervalo de medición de la temperatura
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
vástago tamaño
8 in.
Descripción general
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)