Documentos clave
Z266264
Sigma-Aldrich
Polymer-body combination pH electrodes
BNC fitting
Seleccione un Tamaño
1 EA
$147.000
$147.000
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$147.000
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
$147.000
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
vástago L × diám.
110 mm × 12 mm
Descripción general
General-purpose, gel-filled
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
The combination of a pH indicating and reference half-cell in an impact-resistant epoxy body. Designed for applications where breakage is a problem.
  • Environmental - field sampling
  • Industrial - process control
  • Educational - core courses
Rugged bulb, fast response in optimal range of 0 to 12 pH. Suggested temp. range: 0 to 80 °C. For Tris, sulfides, and heavy metals, choose a double junction reference electrode. Supplied with 36 in. lead.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)