Documentos clave
Z261416
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
Seleccione un Tamaño
1 EA
$417.000
$417.000
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$417.000
About This Item
Código UNSPSC:
41112404
NACRES:
NB.51
$417.000
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
stainless steel
intervalo de medición de la presión interna
≤3,000 psig
entrada CGA tamaño
330
Descripción general
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Advertencia
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Información legal
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)