Documentos clave
Z258717
Sigma-Aldrich
Ace vacuum-sublimation apparatus
Complete apparatus, H × I.D. 250 mm × 152 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$2.093.000
$2.093.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$2.093.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.76
$2.093.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 802355
Al × D.I.
250 mm × 152 mm
Descripción general
The Ace vacuum-sublimation apparatus features a greaseless O-ring sealed flange with a quick-release clamp. The top flange is ground flat, bottom mating flange has a groove for a CAPFE (fluororesin encapsulated silicone) O-ring. The complete apparatus includes an outer body, inner top, CAPFE O-ring, and quick-release clamp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)