Z247103
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 10 mL
Seleccione un Tamaño
$79.880
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$79.880
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Productos recomendados
material
porcelain
cap size
A
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
Coorstek 66104
H
26 mm
capacity
10 mL
top O.D.
31 mm
General description
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Features and Benefits
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)