Z231746
Duran® crystallizing dishes
capacity 500 mL
Sinónimos:
213134901
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213134901
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
500 mL
placa diám.
115 mm
Descripción general
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)