Documentos clave
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.365.1.2
Longitud
650 mm
Hoja diám.
140 mm
eje diám.
9.5 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1