Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 595515
funda L
400 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)