Documentos clave
Z162566
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
Sinónimos:
rubber septum, septum cap, septum caps
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
tan PTFE/silicone
envase
pkg of 100
Descripción general
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)