Documentos clave
27094-U
Supelco
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
black phenolic hole cap
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
149 °C temp. limit
diám. × Al
12 mm × 9 mm
Agujero diám.
5 mm
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
Descripción general
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)