Documentos clave
Z162280
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 12.1 L, center joint: ST/NS 45/50
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1.600.000
$1.600.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1.600.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
$1.600.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS45/50
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
12.1 L
Descripción general
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)