Documentos clave
Z151696
Sigma-Aldrich
Polished IR crystal window
KBr
Seleccione un Tamaño
1 EA
$146.000
$146.000
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$146.000
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
$146.000
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
KBr
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
13 mm × 2 mm
Descripción general
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)