Z150096
Pressure relief valve for Kilo-Lab® cylinders
brass, NPTM 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
brass
NPTM
1/4 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Set to release at 200psi.
Información legal
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)