Documentos clave
Z136212
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 50 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
$327.400
$327.400
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$327.400
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
$327.400
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Materiales
agate
Profundidad
12 mm
D.I.
42 mm
D.E.
50 mm
Descripción general
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)