Documentos clave
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
Características
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 1171003
Categorías relacionadas
Descripción general
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)