Documentos clave
Z120758
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 350 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
$192.000
$192.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$192.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
$192.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
Joints neck (70)
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
7.0 cm
capacidad
350 mL
Profundidad × Al total
12.5 cm × 15.7 cm
Descripción general
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)