Documentos clave
Z115614
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 14/20, flange I.D. 23 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
male joint: ST/NS14/20
brida D.I.
23 mm
Descripción general
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)