Z114219
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 8 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
D.E.
8 mm
Descripción general
- Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Polished crimping jaws provide consistent sealing
- 2 year warranty
to attach aluminum seals to bottles and vials
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)