Documentos clave
WHA99112504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
Sinónimos:
Whatman Syringe Filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 9911-2504
Parámetros
67.5 psi pressure
Diámetro
25 mm
filtro área
0.65 cm2
tamaño
24.5 × 29.2 mm
peso
1.53 kg
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
idoneidad
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Características y beneficios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Información legal
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)