Documentos clave
WHA3030917
Papeles de celulosa para cromatografía Whatman®
3MM Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
Sinónimos:
Whatman paper, Z270857, blotting paper, chromatography papers
About This Item
Código UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiales
cellulose membrane
sheets
esterilidad
non-sterile
Características
3MM CHR
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 3030-917
Whatman Article No. 28419306 (US reference)
Parámetros
130 mm/30 min speed
An × L
46 cm × 57 cm
peso básico
185 g/m2
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
Papel Whatman 3MM Chr de grosor medio de 0,34 mm El papel Whatman 3MM Chr es el papel para transferencia más utilizado del mundo. Esta aceptación y uso reflejan la gran calidad, pureza y uniformidad en la que confían los investigadores que realizan transferencias Southern, Northern y Western. El papel3MM Chr ahora está disponible en los tamaños más utilizados. El papel de espesor medio (0,34 mm) se utiliza ampliamente en electroforesis para levantar geles de secuenciación. 3MM Chr se utiliza también tanto en electroforesis como en química general. Un papel de grosor intermedio (0,34 mm) muy utilizado para la cromatografía y la electroforesis generales.
Características y beneficios
  • Celulosa pura producida enteramente a partir de borras de algodón de la mayor calidad sin aditivos de ningún tipo. Asegura que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia.
  • Fabricada y probada específicamente para técnicas cromatográficas y de transferencia. Esto asegura la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar que son importantes para obtener transferencias limpias y uniformes durante el secado.
  • Whatman 3MM Chr se considera el estándar de la industria para los procedimientos de transferencias.
  • Prácticos tamaños disponibles en láminas cortadas con precisión a los tamaños de gel y membrana de transferencia más populares. Permite el uso "fuera de la caja" y elimina las variaciones entre láminas.
Otras notas
Campo de uso: Para uso exclusivo en investigación interna. Los productos no están pensados para diagnóstico o reventa.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The