WHA3001931
Papeles de celulosa para cromatografía Whatman®
1-chr, W × L 580 mm × 680 mm
Sinónimos:
Z753564
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose membrane
sheets
esterilidad
non-sterile
Características
1 CHR
envase
pk of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 3001-931
Whatman Article No. 28419185 (US reference)
Parámetros
1385 s / 100 mL flow rate
An × L
580 mm × 680 mm
peso básico
87 g/m2
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)