W444165
Jasmolactone
≥95%
Sinónimos:
Petal pyranone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
cadena SMILES
O1C(CCCC1=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?