W431105
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
Sinónimos:
Lemon hexadiene
About This Item
Productos recomendados
grado
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
contiene
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
lemon; lime; earthy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
Clave InChI
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
40.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)