125415
1,4-Cyclohexadiene
97%
Sinónimos:
1,4-Dihydrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
~0.1% hydroquinone as stabilizer
impurezas
3% benzene
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
Clave InChI
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?