W416533
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; fresh; green; tropical
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCC\C=C/CC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)