Merck
W349801
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 3-methylbutanoate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número de FEMA:
3498
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.505
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green
cadena SMILES
CC\C=C/CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3/b6-5-
Clave InChI
AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Martin Heil et al.
Journal of chemical ecology, 34(5), 601-604 (2008-04-15)
Herbivore-induced volatile organic compounds (VOCs) are widely appreciated as an indirect defense mechanism since carnivorous arthropods use VOCs as cues for host localization and then attack herbivores. Another function of VOCs is plant-plant signaling. That VOCs elicit defensive responses in
Riikka Rinnan et al.
Frontiers in microbiology, 4, 224-224 (2013-08-24)
Biogenic volatile organic compounds (BVOCs) affect both atmospheric processes and ecological interactions. Our primary aim was to differentiate between BVOC emissions from above- and belowground plant parts and heath soil outside the growing season. The second aim was to assess