Merck
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
≥98%, FG
Sinónimos:
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número de FEMA:
3433
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11300
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.062
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; vegetable; pepper
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; pepper
cadena SMILES
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)