Merck
W313602
Sigma-Aldrich
2,3-Diethylpyrazine
≥98%, FG
Sinónimos:
Shoyu pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número de FEMA:
3136
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
534
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.005
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; nutty; pepper
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; nutty; pepper
cadena SMILES
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2,3-Diethylpyrazine has been identified as one of the volatile flavor constituents in roasted coffee beans, roasted sesame seeds and baked potato.
Aplicación
  • Comparison of pyrazines formation in methionine/glucose and corresponding Amadori rearrangement product model.: This research explores the formation of pyrazines, including 2,3-diethylpyrazine, through the reactions of methionine and glucose, providing insights into the pathways and mechanisms involved in the generation of these compounds which are crucial for food flavoring (Deng et al., 2022).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemistry of baked potato flavor. 1. Pyrazines and thiazoles indentified in the volatile flavor of baked potato.
Coleman EC & Ho CT.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28(1), 66-68 (1980)
Analysis of roasted coffee bean volatiles by using comprehensive two-dimensional gas chromatography?time-of-flight mass spectrometry
Ryan D, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1), 57-65 (2004)
Effect of antioxidants on the volatiles of roasted sesame seeds.
Soliman MA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 523-528 (1985)
Protocolos
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.