Merck
W284114
Sigma-Aldrich
2,3-Pentanedione
greener alternative
natural, ≥96%, FG
Sinónimos:
Acetylpropionyl
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número de FEMA:
2841
Beilstein:
1699638
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2039c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.060
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
caramel; creamy; buttery; sweet
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥96%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refracción
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
caramel; creamy; buttery; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Clave InChI
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicación
  • Changes in physicochemical properties and microbial community succession during leaf stacking fermentation.: This research investigates the changes in physicochemical properties and microbial communities during leaf fermentation, with a focus on the role of volatile compounds like 2,3-pentanedione. The study provides insights into fermentation processes and microbial interactions (Zhang et al., 2023).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 1-5.0 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Butter, cocoa, coffee, potato chips, roasted almonds, pecans, wheat bread and yogurt.
Información legal
Additional information may be required prior to purchase of this material
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and biological validation of a ubiquitous quorum-sensing molecule.
Michael M Meijler et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(16), 2106-2108 (2004-04-15)
Roles of arginyl residues in pyridoxamine-5'-phosphate oxidase from rabbit liver.
J D Choi et al.
Biochemistry, 20(20), 5722-5728 (1981-09-29)
G G Chang et al.
Biochimica et biophysica acta, 660(2), 341-347 (1981-08-13)
The reaction of pigeon liver malic enzyme (L-malate:NADP+ oxidoreductase (oxaloacetate-decarboxylating), EC 1.1.1.40) with dicarbonyl compounds (2,3-butanedione, methylglyoxal, 2,4-pentanedione, and phenylglyoxal) resulted in a rapid loss of its enzymatic activity. The inactivation showed pseudo-first-order kinetics for all the dicarbonyls studied. All
B R Epperly et al.
The Journal of biological chemistry, 264(31), 18296-18301 (1989-11-05)
Incubation of homogeneous preparations of L-threonine dehydrogenase from Escherichia coli with 2,3-butanedione, 2,3-pentanedione, phenylglyoxal, or 1,2-cyclohexanedione causes a time- and concentration-dependent loss of enzymatic activity; plots of log percent activity remaining versus time are linear to greater than 90% inactivation
Magnus Rueping et al.
Organic letters, 9(5), 825-828 (2007-02-01)
[reaction: see text] A highly effective metal-catalyzed benzylation and allylic alkylation of 2,4-pentanediones has been developed. This new bismuth-catalyzed direct carbon-carbon bond forming reaction provides the corresponding monoalkylated dicarbonyl compounds in high yields after short reaction times using the lowest