W284831
Peppermint oil
terpeneless, FCC
Sinónimos:
Mentha piperita
About This Item
Productos recomendados
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D −29°, neat
origen
USA origin
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
minty; camphoraceous
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?