Merck
W272000
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(methylthio)propionate
≥98%, FG
Sinónimos:
Methyl 3-(methylmercapto)propionate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.20
Número de FEMA:
2720
Beilstein:
1745077
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
428
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.002
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
garlic; onion; vegetable; sulfurous; tomato
cadena SMILES
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl 3-(methylthio)propionate is a sulfur-containing flavor compound found in pineapple, muskmelon and strawberries.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The significance of volatile sulfur compounds in food flavors: An overview.
McGorrin RJ.
ACS Symp. Ser., 1068, 3-31 (2011)
High-impact sulfur-containing flavor compounds [J].
Bao-Guo S.
Food Sci. Technol., 7, 063-063 (2006)
Changes in strawberry volatile sulfur compounds due to genotype, fruit maturity and sample preparation.
Du X, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 27(6), 398-404 (2012)
Volatile components in aqueous essence and fresh fruit of Cucumis melo cv. Athena (muskmelon) by GC-MS and GC-O.
Jordan MJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5929-5933 (2001)
Yuwadee Ackarabanpojoue et al.
Journal of food science, 80(5), E998-1004 (2015-04-02)
This study aimed at investigating the effect of nitrate removal from pineapple juice by electrodialysis (ED) on selected properties of the ED-treated juice. Single-strength pineapple juice with reduced pulp content was treated by ED to reduce the nitrate concentration to