W270733
6-Methyl-5-hepten-2-one
natural, ≥98%, FCC
Sinónimos:
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Productos recomendados
grado
Fragrance grade
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FCC
Ensayo
≥98%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
apple; musty; fruity
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?