Merck
W266720
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, natural, ≥96%, FG
Sinónimos:
(-)-Menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, trans-Menthone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
2667
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
Número Flavis:
07.176
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
woody; minty
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
origen biológico:
(Peppermint)
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
(Peppermint)
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥96%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
woody; minty
cadena SMILES
O=C1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)