Merck
W251820
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
natural (US), ≥95%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número de FEMA:
2518
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.453
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
Clave InChI
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)