Merck
W250320
Sigma-Aldrich
Garlic oil
natural, FG
Sinónimos:
Allium sativum bulb oil
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2503
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
garlic; alliaceous; sulfurous
grado:
FG
Halal
Kosher
natural
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
garlic; alliaceous; sulfurous
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.