Merck
W241407
Sigma-Aldrich
Acetato de etilo
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Número de FEMA:
2414
Beilstein:
506104
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.001
NACRES:
NA.01
Organoléptico:
green; ethereal; fruity; sweet
grado:
FG
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.560
FDA 21 CFR 182.60
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Formato
neat
Organoléptico
green; ethereal; fruity; sweet
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El acetato de etilo (EtOAc) es un disolvente eficaz alternativo al éter dietílico, empleado para la concentración de huevos, larvas y quistes en muestras fecales durante la técnica de sedimentación en formalina-éter. El acetaldehído es un intermediario de reacción formado durante la combustión oxidativa del etanol y el acetato de etilo en presencia de óxido de cobre incrustado en la superficie de titanio dopado con Ce.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Extraction of Kober chromogen into tetrachloroethane containing trichloroacetic acid in determination of urinary estrogens during pregnancy.
N Y Yang et al.
Clinical chemistry, 24(12), 2217-2217 (1978-12-01)
Andreas F Thünemann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(5), 2351-2357 (2006-02-24)
Superparamagnetic iron oxide particles (SPIO) of maghemite were prepared in aqueous solution and subsequently stabilized with polymers in two layer-by-layer deposition steps. The first layer around the maghemite core is formed by poly(ethylene imine) (PEI), and the second one is
Complete oxidation of CO, ethanol, and ethyl acetate over copper oxide supported on titania and ceria modified titania.
Larsson PO and Andersson A.
J. Catal., 179(1), 72-89 (1998)
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration