W225299
β-Caryophyllene
natural, ≥80%, FG
Sinónimos:
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
botanical
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥80%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
β-caryophyllene (ox.)
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
woody; spicy
cadena SMILES
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?