V2607
Vinylene carbonate
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
Sinónimos:
1,3-Dioxol-2-one, VC
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
contiene
≤2% BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
densidad
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Clave InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Stomach
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?