Documentos clave
THSD2142
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Ru/Al2O3
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1.368.000
$1.368.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1.368.000
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
$1.368.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS D2142
L × diám.
116 mm × 9.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Información legal
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)