THS01531
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
10% Pd/CaCO3
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01531
Diámetro
4 mm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)