Documentos clave
TEM-CF400NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
CARBON FILM 400 MESH NI 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)