TEM-CF300HCU50
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 300 mesh, box of 50
Sinónimos:
CARBON FILM ONLY ON 300 HEX COPPER GRIDS 50/BX
About This Item
Productos recomendados
Materiales
carbon film
copper grid
descripción
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
envase
box of 50
tamaño
300 mesh
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)