T5605
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene
97%
Sinónimos:
1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
114-116 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC(Br)c1ccccc1C(Br)Br
InChI
1S/C8H6Br4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7-8H
Clave InChI
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Poly(o-phenylene vinylene) (o-PPV) via electrochemical polymerization.
- A pentacene derivative by reacting with naphthalene moieties for the development of organic thin-film transistors (OTFTs).
- Bitopic pyrazole containing ligands.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?