123889
α,α′-Dichloro-o-xylene
98%
Sinónimos:
1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylylene dichloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
239-241 °C (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
ClCc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?