T26727
Tetraphenyltin
97%
Sinónimos:
Tin tetraphenyl
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
14.7 (vs air)
Ensayo
97%
bp
>420 °C (lit.)
mp
224-227 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;
Clave InChI
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?