Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Sn(CH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
178.85
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-833-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-54 °C
transition temp
flash point -12 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](C)(C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChI key
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethyltin
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?