Merck
T14206
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
96%
Sinónimos:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
Seleccione un Tamaño
100 G
$36.300
$36.300
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$36.300
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein/REAXYS Number:
82338
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$36.300
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
96%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
InChI key
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1