Documentos clave
SYNV141005
Synthware conical bottom reaction vial
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware V141005, reaction tube
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V141005
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)