Documentos clave
SYNV120500
Synthware volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinónimos:
Synthware V120500
Seleccione un Tamaño
1 EA
$218.600
$218.600
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$218.600
About This Item
UNSPSC Code:
40161501
NACRES:
NB.51
$218.600
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
joint
joint: ST/NS45/50
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware V120500
capacity
500 mL
General description
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)